Learn More
Ácido sulfúrico, para análisis, ca. 96 % de solución en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10699824
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid
Punto de fusión 10.0°C
Color Incolora
Densidad 1.8300g/mL
Punto de ebullición 290.0°C
Residuos de ignición 0.0005% max.
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2SO4
Cantidad 500 mL
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Índice Merck 15,9104
Gravedad específica 1.83
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol (generation of heat)
Viscosidad 21 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08
Porcentaje de pureza 95 to 97%
Grado Análisis
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.