Learn More
Sulfuric Acid Solution 0.01M (0.02N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073238 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L.
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 litro
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Color Incolora
Punto de ebullición 100 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Nombre del producto
  • Sulfuric acid solution 0.01M (0.02N)