Learn More
Solución de ácido sulfúrico 0,05 M (0,1 N), concentrado estándar NIST, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. 10325760 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1AMP.
6AMP.
Tamaño de la unidad:
1 AMP
6 AMP
H2O4S, número de CAS-7664-93-9, acide sulfurique, acidum sulfuricum, ácido de batería, sulfato de dihidrógeno, ácido de inmersión, ácido de electrolito, ácido de matulación, aceite de vitriol, ácido sulfúrico, aceite de vitriolo marrón, 6AMP, 100 °C, CHEBI:26836, incoloro, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, ácido sulfúrico, 64589, 98,072
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
pH 1,5
Color Incolora
Punto de ebullición de 100 °C
Envase Ampolla
Presión de vapor 1 mmHg a 20 °C
Cantidad 1AMP.
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid 0.05M (0.1N) solution (0.5M (1N) Concentrate)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulfuric acid