Learn More
Solución de ácido sulfúrico 0,1 M (0,2 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L.
25L.
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 LT
2.50 litro
25 LT
Descripción
Solución de ácido sulfúrico 0,1 M (0,2 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétricos
Especificaciones
Especificaciones
Color | Incolora |
Punto de ebullición | de 100 °C |
Envase | Frasco de plástico HDPE |
Presión de vapor | 1 mmHg a 20 °C |
Cantidad | 1 l |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sulfuric acid, 0.1N (0.05M) standard solution