Learn More
Solución de ácido sulfúrico 0,1 M (0,2 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. 12646727
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L.
25L.
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Solución de ácido sulfúrico 0,1 M (0,2 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétricos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Color Incolora
Punto de ebullición de 100 °C
Envase Recipiente de plástico
Presión de vapor 1 mmHg a 20 °C
Cantidad 25L.
Forma física Líquido
Nombre del producto
  • Sulfuric acid, 0.1N (0.05M) standard solution