Learn More
Solución de ácido sulfúrico, volumétrico, react. farmacopea Europea, 0,5 M de H2SO4 (1,0N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15654980 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
5L.
10 L
10L.
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 l
Envase:
Frasco de plástico
RECIPIENTE VOLPAC™
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Volumétrico, react. farmacopea Europea, 0,5 M de H2SO4 (1,0N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid solution
Nombre de nota volumetric, 0.5 M H2SO4 (1.0N)
Cantidad 4 x 2.5 L
Fórmula lineal H2SO4
Número UN UN3264
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08
Grado Reagent Ph. Eur.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid