Learn More
Solución de ácido sulfúrico, volumétrico, react. farmacopea Europea, 0,5 M de H2SO4 (1,0N), Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
5L.
10 L
10L.
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 l
Envase:
Frasco de plástico
RECIPIENTE VOLPAC™
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
5 litros
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sulfuric acid solution |
Concentración | 0.5M. |
Envase | RECIPIENTE VOLPAC™ |
Cantidad | 5L. |
Fórmula lineal | H2SO4 |
Número UN | UN3264 |
Beilstein | 2037554 |
Sinónimo | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.08g/mol |
Grado | Ph reactivo farmacopea |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sulfuric acid solution
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid
Título del producto
Solución de ácido sulfúrico, volumétrico, react. farmacopea Europea, 0,5 M de H2SO4 (1,0N), Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido