Learn More
Sulfuric Acid Solution 2M (4N), Pure, Bench Reagent, Fisher Chemical™
Código de producto. 10734571
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 L
10L.
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
H2O4S, número de CAS 7664-93-9, acide sulfurique, ácido de batería, aceite de vitriolo marrón, ácido de electrolito, ácido de inmersión, ácido sulfúrico, ácido sulfúrico, ácido de matulación, sulfato de dihidrógeno, aceite de vitriol, 1 l, 120 °C, CHEBI:26836, incoloro, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, ácido sulfúrico, 64589, 98.072
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric Acid Solution
pH 1
Color Incolora
Punto de ebullición 120°C
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 2.5 L
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid solution 2M (4N)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulfuric acid