Learn More
Solución de ácido sulfúrico, 0,1 M, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000mL.
Especificaciones
Especificaciones
Concentración | 0,1, 0,2 mol/l, eq/l |
Cantidad | 1000mL. |
Forma física | Líquido |