Learn More
Thermo Scientific™ SUN-SRi™ Dry Vials™
Nitrogen-purged vials used for low-level water determination in the tobacco industry
Marca:  Thermo Scientific™ 2001/14
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12054598
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Standard-opening, 1.5mL, 12 × 32mm vials for use in FTC regulation Volume 32 #147 and Health Canada Official Method T-115 to determine the amount of tar, nicotine, and carbon monoxide in tobacco smoke
  • Nitrogen purged to provide true total particulate matter readings free of contaminating water/water vapor from vial surfaces
  • Includes aluminum seal closures with PTFE/rubber septa
  • Available in Clear, Type 1 Class A or Amber, Type 1 Class B borosilicate glass
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Thermo Scientific™ SUN-SRi™ Dry Vials™ > Dry Vial, Amber