Learn More
Cytiva Grado de preparación Superdex™ 30
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
150 ml
Tamaño de la unidad:
150 ml
Descripción
- Medio de filtración en gel
- Intervalo para la purificación de proteínas de peso molecular de hasta 10000
- Tamaño de partícula medio: 34 μm
- Matriz: compuesto esféricos de dextrano y agarosa entrecruzado
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH
- Disponible en frasco de 150 ml
Especificaciones
Especificaciones
Cantidad | 150 ml |
Caudal | Entre 10 y 50 cm/h. |
Tamaño de partículas | 24-44 μm |
Tipo de producto | Superdex Media |
Formato | Gránulo esférico sólido |
Para utilizar con (aplicación) | Separación, pulido y formulación de productos de proteínas recombinantes |
Presión máxima | 70psi |
Intervalo de pH | De 3 a 12 |
Tipo de soporte | Compuesto de agarosa y dextrano entrecruzado |
Tipo de muestra | Péptidos y proteínas pequeñas |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Superdex 30 prep grade, 150 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.