Learn More
Thermo Scientific™ Agitador de placas calefactoras SuperNuova+™, ambiente a 400 °C, cerámica
Obtenga un rendimiento y una seguridad fiables, así como un funcionamiento sencillo.
1125.60€ - 1587.90€
Especificaciones
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo Agitador de placas calefactoras, Agitador
Forma Cuadrada
Intervalo de agitación De 50 a 1500 rpm
Warranty 3 años
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tamaño Material de la placa superior Requisitos eléctricos tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Material de la placa superior Requisitos eléctricos tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
15433650
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
SP88850195
10,25 x 10,25 in Cerámica 230 V, 50/60 Hz UE/Reino Unido/AUS/CN
1587.90€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15413620
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
SP88857195
7,25 x 7,25 in Cerámica 230 V, 50/60 Hz UE/Reino Unido/AUS/CN
1125.60€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15433620
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
SP88857198
7,25 x 7,25 in Aluminio 230 V, 50/60 Hz UE/Reino Unido/AUS/CN
1336.65€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Get reliable performance, dependable safety and simple operation with our new Thermo Scientific™ SuperNuova+™ stirring hotplate series . Units are available in two sizes, including a multi-position model with optimized controls and settings for applications that demand advanced precision.
Diseño intuitivo
  • Superficies en cerámica o aluminio
  • Pantalla LED de fácil lectura para calentamiento y agitación
  • Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
  • Capacidad para guardar el ajuste de temperatura
  • Sonda de temperatura opcional PT1000 y protección contra salpicaduras
  • Incluye: Sonda de temperatura PT100, varilla y pinzas
Tecnología avanzada
  • Stir-Trac es una tecnología innovadora que ofrece una agitación a baja velocidad, un control uniforme de la velocidad y un acoplamiento magnético más fuerte.
  • Sistema de advertencia Hot Top (superficie caliente) diseñado para proteger de las quemaduras accidentales que indica claramente el momento en que la superficie de calentamiento supera los 50 °C (122 °F)
Garantía:
Garantía de 3 año
Especificaciones
Especificaciones
50/60 Hz
Cuadrada
3 años
Agitador de placas calefactoras, Agitador
De 50 a 1500 rpm
LED
Documentos
Product Certifications
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.