Learn More
Cytiva Paquetes de laboratorio de grado de preparación de medios Superose™
Medio de filtración en gel de alto rendimiento para escalamiento hasta purificaciones preparativas de biomoléculas
760.00€
Especificaciones
Cantidad | Unidad |
---|---|
Caudal | 40 cm/h |
Tamaño de partículas | 30-40 μm |
Para utilizar con (equipo) | Bomba o sistema de AKTAdesign™ |
Volumen del lecho | ≈ 100 ml |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11544915
|
Cytiva
17-0489-01 |
Superose 6 Prep Grade | 58psi |
760.00€
125 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11514925
|
Cytiva
17-0536-01 |
Superose 12 Prep Grade | 100psi |
760.00€
125 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Permiten una alta recuperación de una amplia variedad de proteínas—biomoléculas, péptidos, polinucleótidos, etc.
- Se suministra como medio de filtración a granel, para separaciones preparativas
- Diseñado como un complemento de las columnas preempaquetadas Superose PC; se puede empaquetar de forma eficiente bajo presión media
- Grado de preparación6 Superpose destinado a biomoléculas de un amplio rango de fraccionamiento; Superpose 12, para proteínas de mayor peso molecular
Información de órdenes
Supplied in 125mL containers
Especificaciones
Unidad | |
30-40 μm | |
≈ 100 ml | |
De 3 a 12 | |
Proteínas, péptidos, polinucleótidos y amplia variedad de biomoléculas |
40 cm/h | |
Bomba o sistema de AKTAdesign™ | |
Separaciones de proteínas y otras biomoléculas según tamaño | |
Agarosa muy entrecruzada |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Superose 6 prep grade, 125 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.