Learn More
DWK Life Sciences Junta de rejilla de soporte de PTFE Kimble™ Ultra-Ware™
La junta de pantalla de soporte de PTFE Kimble™ Ultra-Ware™ es adecuada para su uso con los conjuntos de microfiltración Kimble™ Ultra-Ware™.
Marca: DWK Life Sciences 953712-0000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tipo de producto: Junta de la pantalla de soporte
- Material: Politetrafluoroetileno (PTFE)
- Tamaño: 25 mm
- Para su uso con: Conjunto de microfiltración Kimble™ Ultra-Ware™
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Conjunto de microfiltración Kimble Ultra-Ware | |
25 paq. | |
25 mm |
Reutilizable | |
PTFE | |
Juntas de silicona |