Learn More
OHAUS™ Varilla de soporte
La varilla de soporte OHAUS™ proporciona un soporte seguro para sujetar el material de vidrio en posiciones elevadas.
Marca: OHAUS™ 30400041
212.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los bastidores, varillas y conectores de laboratorio resistentes a la corrosión están disponibles en acero inoxidable de alta calidad, lo que ofrece alta resistencia química y durabilidad. El aluminio ofrece una resistencia fiable y un peso más ligero.
- Simplifique la forma del laboratorio Hay disponibles trece opciones de kit de marco de laboratorio con cuatro diseñadas para caber en campanas de extracción. Crea tu propio sistema de soporte eligiendo entre una amplia selección de varillas, bases y conectores.
- Los elevadores de laboratorio ofrecen cómodas plataformas de elevación ajustables con una resistencia y durabilidad excepcionales para sujetar equipos de laboratorio pequeños como vidrio, placas calientes y baños de agua a diferentes alturas.
Especificaciones
Varilla | |
Acero inoxidable | |
Abrazadera, soporte, varilla de 122 cm, CLR-SPRODS122 | |
1220 mm |