Learn More
ANSELL™ Supported Natural Rubber AlphaTec™ Gloves
Nylon liner with high dexterity and flexibility. Offers heat, chemical and mechanical protection.
117.00€
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
---|---|
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493|EN 388:2016 +A1:2018|EN407:2020 |EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|Food Type: Rubber|Category III|REACH Compliant |
Chlorinated | No |
Aplicaciones | Industrial |
Color | Azul |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17943542
|
ANSELL™
62201110 |
11 |
117.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17953552
|
ANSELL™
62201100 |
10 |
117.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17983542
|
ANSELL™
62201080 |
8 |
117.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17963552
|
ANSELL™
62201070 |
7 |
117.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Seamless liner for greater comfort
- High flexibility and excellent levels of dexterity
- Very good abrasion and tear resistance
- Allows for contact with food and hot materials up to 100°C
- AQL 1.5
Especificaciones
ANSI 3 | |
No | |
Azul | |
Latex | |
3131A | |
Tipo A | |
Solo hongos, bacterias | |
Smooth Finish | |
Lined | |
300 mm |
CE 0493|EN 388:2016 +A1:2018|EN407:2020 |EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|Food Type: Rubber|Category III|REACH Compliant | |
Industrial | |
No | |
Chemical-resistant Gloves | |
No | |
AKLMPT | |
Pinked | |
Nailon | |
11,8 in |