Learn More
Anillos de estanqueidad SVL™ para uniones deslizantes
Fabricados con caucho de silicona y recubiertos de PTFE para ofrecer protección contra la erosión química. Los anillos de sellado SVL™ para uniones deslizantes son ideales para la inserción de termómetros y tubos de cristal en un sistema SVL™. Hay disponible una amplia gama de tamaños para su uso con tubos de 4,0 a 32,8 mm.
6.00€ - 399.00€
Especificaciones
Material | Caucho de silicona recubierto de PTFE |
---|---|
Tipo | Junta de estanqueidad |
Para utilizar con (aplicación) | Juntas de rótula y uniones deslizantes |
Código de producto | Marca | Descripción | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12043133
|
SVL
701-22 |
Encaja en tubos de diámetro externo de: Entre 6,6 y 7,4mm | 15 |
64.45€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10105674
|
SVL
701-22 |
Encaja en tubos de diámetro externo de: Entre 6,6 y 7,4mm | 15 |
95.50€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12517816
|
SVL
701-56 |
Encaja en tubos de diámetro externo de: Entre 17,6 y 18,4mm | 30 |
184.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10287774
|
SVL
701-29 |
Encaja en tubos de diámetro externo de: Entre 31,2 y 32,8mm | 42 |
399.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12607245
|
SVL
701-24 |
Encaja en tubos de diámetro externo de: Entre 13,6 y 14,4mm | 22 |
207.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10739365
|
SVL
701-27 |
Encaja en tubos de diámetro externo de: Entre 21,5 y 22,5mm | 30 |
170.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10442205
|
SVL
701-23 |
Encaja en tubos de diámetro externo de: Entre 7,6 y 8,4mm | 15 |
73.50€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10635905
|
SVL
701-19 |
Encaja en tubos de diámetro externo de: Entre 4,0 y 4,4mm | 15 |
165.36€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10645905
|
SVL
701-21 |
Encaja en tubos de diámetro externo de: Entre 5,6 y 6,4mm | 15 |
86.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15971631
|
Quickfit
701-21 |
Encaja en tubos de diámetro externo de: Entre 5,6 y 6,4mm | 15 |
136.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12033133
|
Quickfit
701-21 |
Encaja en tubos de diámetro externo de: Entre 5,6 y 6,4mm | 15 | N/A | |||||
10146444
|
SVL
701-25 |
Encaja en tubos de diámetro externo de: Entre 15,6 y 16,4mm | 22 |
196.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10319944
|
SVL
701-51 |
Encaja en tubos de diámetro externo de: Entre 9,6 y 10,4mm | 22 |
130.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10379984
|
SVL
701-52 |
Encaja en tubos de diámetro externo de: Entre 11,6 y 12,4mm | 22 |
134.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10014464
|
SVL
701-26 |
Encaja en tubos de diámetro externo de: Entre 19,5 y 20,5mm | 30 |
158.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11943889
|
SVL
701-28 |
Encaja en tubos de diámetro externo de: Entre 29,2 y 30,8mm | 42 |
399.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Anillos de sellado diseñados para proporcionar una junta deslizante
- Ideales para la inserción de termómetros y tubos de vidrio en un sistema SVL™
- Anillos de sellado fabricados con caucho de silicona y revestidos con PTFE para proteger frente a la erosión química
- Amplia gama de tamaños para su uso con tubos de 4,0 a 32,8 mm
Especificaciones
Caucho de silicona recubierto de PTFE | |
Junta de estanqueidad | |
Juntas de rótula y uniones deslizantes |