Learn More
Juntas para conexiones de repuesto SVL™ Torion
Para su uso con cuerpos de vidrio Torion y anillo de sellado de caucho/PTFE
5.47€ - 1735.00€
Código de producto | Marca | Grosor de la pared (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grosor de la pared (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12698405
|
SVL
720-05 |
8,7mm (calibre) | Pinzas | N/A | |||||
12563346
|
SVL
720-03 |
14,7mm (calibre) | Abrazadera de polipropileno |
118.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15312969
|
SVL
720-01 |
5,7 mm (calibre) | Abrazadera de polipropileno |
112.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12493531
|
SVL
720-06 |
14,7mm (calibre) | Abrazadera de PTFE |
1735.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
13431819
|
SVL
720-02 |
8,7mm (calibre) | Abrazadera de polipropileno |
113.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12013223
|
SVL
720-02 |
8,7mm (calibre) | Abrazadera de polipropileno | N/A | |||||
Descripción
- Polipropileno relleno de vidrio para su uso a temperaturas de hasta 180 °C
- PTFE para su uso a temperaturas de hasta 250 °C