Learn More
Agilent BioTek Lector híbrido multimodo Synergy H1
GREENER_CHOICE
BioTek Synergy H1 is a modular multi-mode microplate reader, with monochromator-based optics and filter-based optics. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Marca:  Agilent BioTek SH1M-SN
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17267999
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Monocromador de rejilla de cuatro cuadrantes para ofrecer la máxima flexibilidad y facilidad de uso
  • Compatible con la placa multivolumétrica Take3 con 16 micromanchas de 2 μl cada una para cuantificación de ácido nucleico de bajo volumen
  • Óptica de filtro de base dicroica para ofrecer un mejor rendimiento y tecnologías de detección avanzadas, como la polarización de fluorescencia y la fluorescencia con resolución temporal
  • El diseño de rejilla de cuatro cuadrantes de tercera generación de la óptica del monocromador permite trabajar en cualquier longitud de onda de excitación o emisión con un paso de 1 nm
  • El módulo de filtro incluye su propia fuente de luz y un sistema de selección de longitud de onda de base dicroica de alto rendimiento
  • La opción de sistema de inyección de reactivo doble automatiza los ensayos de canal iónico y los ensayos de luminiscencia flash
  • Disponible con el software de análisis de datos Gen5: control de lector, análisis de datos avanzado y exportación flexible de Excel en un paquete de software
  • Control de temperatura: Incubación 4-ZoneTM a 45 °C con Condensation ControlTM
accesorios
  • Placa multivolumétrica Take3
  • BioStackTM: apilador de 30 o 50 placas
  • Gen5 Secure para el cumplimiento de la parte 11 de 21CFR
  • Placas de prueba de fluorescencia, luminiscencia y absorbancia
H1MFDG
  • Compatible con controlador de gas
Nota
  • Opción de dispensador de reactivos doble disponible con todos los modelos
Aplicaciones
  • Investigación académica en ciencias de la vida
  • Industria Biotech: especialmente empresas más pequeñas y nuevas empresas
  • Aplicaciones clínicas: módulo de filtro para aplicaciones nuevas de TRF, FP y luminiscencia
Certifications
CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
230 to 999 nm (1 nm increments)
CE and TUV marked. RoHS compliant.
47,2 cm
18,6 in
11 sec. (96 wells), 22 sec. (384 wells)
0 to 4 OD
12,9 in
32,8 cm
Proprietary Hybrid Technology
2 bombas de jeringa
130 W máx.
2.5 to 4 pM monochromators, 0.25 pM filters fluorescence, 20 amol ATP monochromator, 10 amol ATP filter luminescence, 1.2 mP fluorescence polarization, Europium 40 fM with filters, 1200 fM with monos time resolved fluorescence
50 lb
15,4 in
6- to 384-well Plates, Take3 Micro-volume Plates
Gen5 Microplate Reader and Imager Software, Gen5 Secure for 21 CFR Part 11 compliance (option)
End Point, Kinetic, Spectral Scanning, Well Area Scanning
Absorbance: ±2 nm; Dispenser: ±1 μL or 2%
0 to 20%
BioStack and Third Party Automation Compatible
4-Zone Incubation to 45°C
Lineal, orbital, doble orbital
5 to 1000 μL, 1 μL increments
50/60 Hz
Fluorescencia de monocromador; absorbancia de monocromador; luminiscencia a plena luz
H1M
Lector de microplacas multimodo
±0.1% (CO2 and O2)
Fluorescence Intensity Monochromator: 250 to 700 nm (900 nm option), Fluorescence Polarization: 280 to 700 nm (850 nm option)
22,5 kg
39,1 cm
Photodiode, PMT
Flash de xenón