Learn More
Agilent BioTek Synergy H1 Hybrid Multi-Mode Reader, IVD
GREENER_CHOICE
BioTek Synergy H1 is a modular multi-mode microplate reader, with monochromator-based optics and filter-based optics. For In Vitro Diagnostic Use.
en la oferta
Especificaciones
Intervalo de absorbencia 230 to 999 nm (1 nm increments)
Exactitud Absorbance: ±2 nm; Dispenser: ±1 μL or 2%
Certificaciones/conformidad CE and TUV marked. RoHS compliant.
Intervalo de concentración de CO2 0 to 20%
Fondo (métrico) 46.4 cm
Ver más especificaciones
Productos 10
Código de producto Marca Modelo Temperatura de la incubadora Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Temperatura de la incubadora Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
17217999
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
SH1F-SI
H1F 4-Zone Incubation to 45°C Full-light luminescence; Filter/dichroic fluorescence; Fluorescence polarization; Time resolved fluorescence; Filtered luminescence
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17237999
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
SH1FG-SI
H1FG 4-Zone Incubation to 45°C Compatible with gas controller; Full-light luminescence; Filter/dichroic fluorescence; Fluorescence polarization; Time resolved fluorescence; Filtered luminescence
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17257999
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
SH1M-SI
H1M 4-Zone Incubation to 45°C Monochromator fluorescence; Monochromator absorbance; Full-light luminescence; Time resolved fluorescence
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17277999
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
SH1MF-SI
H1MF 4-Zone Incubation to 45°C Monochromator fluorescence; Monochromator absorbance; Full-light luminescence; Filter/dichroic fluorescence; Fluorescence polarization; Time resolved fluorescence; Filtered luminescence
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17218009
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Agilent BioTek
SH1MG-SI
H1MG 4-Zone Incubation to 45°C Compatible with gas controler; Monochromator fluorescence; Monochromator absorbance; Full-light luminescence; Time resolved fluorescence
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17297999
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Agilent BioTek
SH1MFG-SI
H1MFG 4-Zone Incubation to 45°C Compatible with gas controller; Monochromator fluorescence; Monochromator absorbance; Full-light luminescence; Filter/dichroic fluorescence; Fluorescence polarization; Time resolved fluorescence; Filtered luminescence
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17278059
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Agilent BioTek
SH1M2-SI
H1M2 4-Zone Incubation to 70°C Variable bandwidth monochromator fluorescence; Monochromator absorbance; Full-light luminescence; Time resolved fluorescence
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17298059
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Agilent BioTek
SH1M2F-SI
H1M2F 4-Zone Incubation to 70°C Variable bandwidth monochromator fluorescence; Monochromator absorbance; Full-light luminescence; Filter/dichroic fluorescence; Fluorescence polarization; Time resolved fluorescence; Filtered luminescence
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17238069
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Agilent BioTek
SH1M2G-SI
H1M2G 4-Zone Incubation to 70°C Compatible with gas controller; Variable bandwidth monochromator fluorescence; Monochromator absorbance; Full-light luminescence; Time resolved fluorescence
en la oferta
1 unidad
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17218069
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Agilent BioTek
SH1M2FG-SI
H1M2FG 4-Zone Incubation to 70°C Compatible with gas controller; Variable bandwidth monochromator fluorescence; Monochromator absorbance; Full-light luminescence; Filter/dichroic fluorescence; Fluorescence polarization; Time resolved fluorescence; Filtered luminescence
en la oferta
1 unidad
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Description
Description
BioTek Synergy H1 is a modular multi-mode microplate reader, with monochromator-based optics and filter-based optics. The patented Hybrid Technology offers flexibility and sensitivity across a broad range of applications. The modular platform allows upgrading to expand functionality as your laboratory workflows change
Synergy H1 offers continuously variable bandwidth monochromators for fluorescence excitation and emission wavelength selection. Fluorescence bandwidth can be set between 9 and 50 nm, in 1 nm increments, allowing users to fully optimize reader settings to drive the best assay performance compared to fixed bandwidth systems.
Specifications
Specifications
230 to 999 nm (1 nm increments)
CE and TUV marked. RoHS compliant.
46.4 cm
18.3 in.
Lineal, orbital, doble orbital
5 to 1000 μL, 1 μL increments
50/60 Hz
Proprietary Hybrid Technology
Lector de microplacas multimodo
±0.1% (CO2 and O2)
Fluorescence Intensity Monochromator: 250 to 700 nm (900 nm option), Fluorescence Polarization: 280 to 700 nm (850 nm option)
25 kg
37.5 cm
Photodiode, PMT
Xenon Flash
Absorbance: ±2 nm; Dispenser: ±1 μL or 2%
0 to 20%
BioStack and Third Party Automation Compatible
11 sec. (96 wells), 22 sec. (384 wells)
0 to 4 OD
13 in.
33 cm
2 bombas de jeringa
130 W máx.
2.5 to 4 pM monochromators, 0.25 pM filters fluorescence, 20 amol ATP monochromator, 10 amol ATP filter luminescence, 1.2 mP fluorescence polarization, Europium 40 fM with filters, 1200 fM with monos time resolved fluorescence
<55 lb.
14.8 in.
6- to 384-well Plates, Take3 Micro-volume Plates
Gen5 Microplate Reader and Imager Software, Gen5 Secure for 21 CFR Part 11 compliance (option)
End Point, Kinetic, Spectral Scanning, Well Area Scanning
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.