Learn More
Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid Multi-Mode Microplate Reader
GREENER_CHOICE
BioTek Synergy Neo2 multi-mode microplate reader features patented Hybrid Technology, with independent optical paths that ensure excellent performance in all detection modes. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Marca:  Agilent BioTek N2MT-SN
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17208039
  • en la oferta / 1 unidad
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Diseñado para el laboratorio de cribado, con velocidad y rendimiento ultraalto.
  • Los monocromadores cuádruples de ancho de banda variable, la óptica sensible basada en filtros de alta transmisión, el láser TRF y hasta 4 PMT proporcionan mediciones ultrarrápidas con excelentes resultados.
  • Para una automatización sencilla y alto rendimiento
  • Los cubos de filtro etiquetados con códigos de barras ayudan a agilizar los flujos de trabajo y a limitar los errores.
  • Synergy NEO2 presenta Hybrid Technology patentada por Agilent BioTeks, con sus rutas ópticas independientes que garantizan un rendimiento sin concesiones en todos los modos de detección.
  • Los controles ambientales avanzados, incluido el control de CO2/O2, la incubación a 65 °C y la agitación variable, respaldan los ensayos de células vivas
  • La detección basada en células se optimiza con iluminación inferior directa.
  • El potente software Gen5 ofrece un control completo del lector, un potente análisis de datos y automatización e integración de LIMS.
  • Hybrid Technology patentada con filtro independiente y óptica basadas en monocromador
  • Velocidades de procesamiento de placas ultrarrápidas con varios detectores PMT
  • Dos láseres: láser para TRF, TR-FRET y detección Alpha basada en láser
  • Monocromadores cuádruples científicos de ancho de banda variable para ofrecer una sensibilidad y flexibilidad óptimas
  • Entorno controlado y detección de fondo directa para ensayos de células vivas
    Software Gen5 para el control y la automatización completos y la integración de LIMS en automatización y LIMS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
De 230 a 999 nm, incrementos de 1 nm
CE and TUV marked. RoHS compliant.
52.5 cm
± 0,2 °C a 37 °C
0 to 4 OD
HTS, biomarcador, ácido nucleico, cuantificación de proteínas, cinética rápida, HTRF, SNP, TR FRET, BRET, citocinas, ELISA, FP
41 cm
NEO2MT
250 W max.
78 lb.
15,4 in
Photodiode, Fluorescence/Alpha: Dual PMT or Single PMT (option)
Xenon Flash
Mono ± 2 n, < 1 % a 2,0 D.E., < 3 % a 3,0 D.E.
Opcional: Intervalo: De 0 a 20 % (CO2); control de resolución de 1 a 19 % (O2): + 0,1 % (CO2 y O2)Estabilidad: De + 0,2 % a 5% de CO2; de + 0,2 % a 1 % (O2)Solo están disponibles los modelos para CO2/O2 o CO2
20,7 in
Lineal, orbital, doble orbital
De 5 a 1000 µl en incrementos de 1 µl
16,1 in
Monocromador: ABS; FI y LUM
Lector de microplacas multimodo
0,0001 OD
35 kg
39 cm
Gen5 Data Analysis Software, Gen5 Secure for 21 CFR Part 11 compliance (option)