Learn More
Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid Multi-Mode Microplate Reader
GREENER_CHOICE
BioTek Synergy Neo2 multi-mode microplate reader features patented Hybrid Technology, with independent optical paths that ensure excellent performance in all detection modes. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Marca:  Agilent BioTek N2SMA-SN
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17288039
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Control de temperatura: incubación 4-Zone a 70 °C con Condensation Control
  • Monocromadores cuádruples científicos con ancho de banda continuamente variable para ofrecer una sensibilidad óptima
  • Sistema de filtración de alto rendimiento
  • Velocidades de procesamiento de placas ultrarrápidas con varios detectores PMT
  • Opciones de células vivas: Entorno controlado y detección directa del fondo
  • Impulsado por el mejor software Gen5 de su clase para la recopilación y el análisis de datos
  • Con software Gen5 Secure
  • Incluye PMT superior único para fluorescencia y luminiscencia
  • Control de temperatura: Incubación 4-Zone a 70 °C con Condensation Control; ±variación de °0,2 a 37 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
De 230 a 999 nm, incrementos de 1 nm
Marcado CE y TUV.
52,5 cm
± 0,2 °C a 37 °C
De 0 a 4,0 de diámetro externo
HTS, biomarcador, ácido nucleico, cuantificación de proteínas, cinética rápida, HTRF, SNP, TR FRET, BRET, citocinas, ELISA, FP
41 cm
Absorbancia UV-Vis, FI superior/inferior, FI superior (intensidad de fluorescencia)/FP (polarización de fluorescencia)/TRF (fluorescencia con resolución temporal) (filtro), luminiscencia, láser alfa superior
Lector de microplacas multimodo
0,0001 OD
35 kg
39 cm
Software de análisis de datos Gen5™, Gen5 Secure para el cumplimiento de la parte 11 de 21 CFR (opcional), Gen5 Secure for 21 CFR Part 11 compliance (option)
Monochromator: ±2 nm; <1% at 2.0 OD, <3% at 3.0 OD
0 to 20%
20,7 in
Lineal, orbital, doble orbital
5 to 1000 μL, 1 μL increments
16,1 in
≤ 1 % de 0 a 3 de diámetro externo
NEO2SMALPHA
250 W max.
78 lb
15,4 in
Absorbancia UV-vis, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, polarización de fluorescencia, fluorescencia con resolución temporal, Alpha, Fluorescence/Alpha: Dual PMT or Single PMT (option)
Flash de xenón