Learn More
Hamilton™ Jeringas Luer-Lock serie 1000
Una jeringa estanca a los gases de volumen medio.
Marca: Hamilton™ 85021
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- 50 ml de volumen
- Para conos metálicos o Kel-F
- Sin brida
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
(6,9 bares) | |
1050 | |
50 ml |
Aguja de jeringa | |
50 °C | |
1/paq. | |
Luer Lock |