Learn More
IKA™ Herramienta de dispersión S 25 N; ST
Adecuado para el instrumento de dispersión T 25 digital
Marca: IKA™ 0004447100
1430.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Se recomiendan herramientas de ST para su uso con tejidos y otros materiales fibrosos
Especificaciones
Elemento de dispersión | |
0,4 in | |
105 mm | |
S 25 N 10 G ST | |
1 unidad |
De 1 a 100 | |
10 mm | |
PTFE, acero inoxidable PT de 316L | |
S 25N-10G-ST |