Learn More
IKA™ Herramienta de dispersión S 25 N; ST
Adecuado para el instrumento de dispersión T 25 digital
Marca: IKA™ 0004447500
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Se recomiendan herramientas de ST para su uso con tejidos y otros materiales fibrosos
Especificaciones
Elemento de dispersión | |
1 in | |
194 mm | |
S 25 N 25 G ST | |
1 unidad |
De 50 ml a 2 l | |
25 mm | |
PTFE, acero inoxidable PT de 316L | |
S 25N-25G-ST |