Learn More
BRAND™ Vasos de precipitados de vidrio borosilicatado de perfil alto
Estos vasos de precipitados ofrecen estabilidad mecánica, resistencia a descargas térmicas y productos químicos, y son excelentes para el uso general en laboratorios.
Marca:  BRAND™ 90629
96.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10253681
  • 122.00€ / paquete de 10
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Con graduación y boquilla
  • Se suministra en un paquete de 10
  • Con área para etiquetas en las que escribir
  • Conforme a DIN 12331/ ISO 3819
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Vidrio de borosilicato
Vaso de precipitados
Escala impresa
150 ml
10/paq.
Sí
Perfil alto