Learn More
Carburo de tantalio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12070-06-3 | CTa | 192.96 g/mol
74.47€ - 243.21€
CAS | 12070-06-3 |
---|---|
Fórmula molecular | CTa |
Peso molecular (g/mol) | 192.96 |
Número MDL | MFCD00011255 |
Clave InChI | DUMHRFXBHXIRTD-UHFFFAOYSA-N |
Nombre IUPAC | methanidylidynetantalumylium |
SMILES | [C-]#[Ta+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11396508
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012144.09 |
10 g |
74.47€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11306518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012144.18 |
50 g |
243.21€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11386508
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012144.30 |
250 g |
N/A
|
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Tantalum carbides is used in tungsten carbide. It is also used as a coating for steel moulds in the injection moulding of aluminum alloys. While providing a hard, wear resistant surface, it also provides a low friction mould surface. It is also used in the production of sharp instruments with extreme mechanical resistance and hardness, tool bits for cutting tools.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
12070-06-3 | |
192.96 | |
DUMHRFXBHXIRTD-UHFFFAOYSA-N | |
[C-]#[Ta+] |
CTa | |
MFCD00011255 | |
methanidylidynetantalumylium |
Especificaciones
5500°C | |
3880°C | |
Negro a gris | |
(base metálica) | |
MFCD00011255 | |
Soluble in hydrofluoric acid and nitric acid. Partially soluble in water. | |
[C-]#[Ta+] | |
192.96 | |
99.5% | |
13.9 g/mL |
Tantalum carbide | |
12070-06-3 | |
Polvo de malla -325 | |
CTa | |
UN3178 | |
DUMHRFXBHXIRTD-UHFFFAOYSA-N | |
methanidylidynetantalumylium | |
192.96 | |
Odorless |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H228
Sólido inflamable.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:4,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SÓLIDO INFLAMABLE, INORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 235-118-3
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes