Learn More
Lámina de tántalo, 0,127 mm de grosor, dura, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346527
Click to view available options
Cantidad:
75 x 100 mm
150 x 200 mm
Forma: Aprox. 15,8 g/75 x 100 mm; templado: enrollado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-25-7
Fórmula molecular Ta
Peso molecular (g/mol) 180.95
Número MDL MFCD00011252
Clave InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nombre IUPAC tántalo
SMILES [Ta]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tantalum
Color Gris a plata
Nombre de nota Hard
Aspecto Gray to silver foil
Densidad 16.69g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Cantidad 75 x 100 mm
Olor Odorless
Formulario Lámina, 0,127 mm de grosor