Learn More
Lámina de tántalo, 0,5 mm de grosor, recocido, 99,95 % (base metálica sin incluir Nb), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385808
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
Forma: aprox. 5,19 g/25 x 25 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-25-7
Fórmula molecular Ta
Peso molecular (g/mol) 180.95
Número MDL MFCD00011252
Clave InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nombre IUPAC tántalo
SMILES [Ta]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tantalum
Color Gris a plata
Nombre de nota Annealed
Aspecto Gray to silver foil
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis excluding Nb)
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Formulario Lámina, 0,5 mm de grosor