Learn More
Polvo de tántalo, 99,97 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Código de producto. p-4408172
2.5 g, 2.50 g
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 g
25 g
500 g
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-25-7
Fórmula molecular Ta
Peso molecular (g/mol) 180.95
Número MDL MFCD00011252
Clave InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nombre IUPAC tántalo
SMILES [Ta]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tantalum
Color Negro a gris
Aspecto Gray to black powder
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.97% (Metals basis, Nb 50ppm)
Cantidad 2.5 g
Tamaño de malla -325 Mesh
Olor Odorless
Formulario Polvo
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polvo de tántalo, 99,97 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >