Learn More
Polvo de tántalo, APS ≈-2 micrómetros, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
CAS | 7440-25-7 |
---|---|
Fórmula molecular | Ta |
Peso molecular (g/mol) | 180.95 |
Número MDL | MFCD00011252 |
Clave InChI | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod |
PubChem CID | 23956 |
ChEBI | CHEBI:33348 |
Nombre IUPAC | tántalo |
SMILES | [Ta] |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-25-7 | |
180.95 | |
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N | |
23956 | |
tántalo |
Ta | |
MFCD00011252 | |
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod | |
CHEBI:33348 | |
[Ta] |
Especificaciones
Tantalum powder | |
7440-25-7 | |
Ta | |
UN3089 | |
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N | |
tántalo | |
23956 | |
99.9% | |
APS ≈2 Micron |
Negro | |
(base metálica) | |
MFCD00011252 | |
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod | |
[Ta] | |
180.95 | |
CHEBI:33348 | |
Odorless | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H228-H315-H319-H335
Sólido inflamable.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:4,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:POLVOS METÁLICOS, INFLAMABLE, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 231-135-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WW5505000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Tantalum powder
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Tantalum powder