Learn More
Varilla de tántalo, 4,75 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 cm
25 cm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tantalum rod |
Nombre de nota | 4.75mm (0.19 in.) dia. |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 5 cm |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Olor | Odorless |
Peso | ≈3.26g/cm |
Formulario | Varilla, ≈3,26 g/cm |