Learn More
Varilla de tántalo, 6,4 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365788
Click to view available options
Cantidad:
5 cm
25 cm
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-25-7
Fórmula molecular Ta
Peso molecular (g/mol) 180.95
Número MDL MFCD00011252
Clave InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nombre IUPAC tántalo
SMILES [Ta]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tantalum rod
Nombre de nota 6.4mm (0.25 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 25 cm
Porcentaje de pureza 99.95%
Olor Odorless
Peso ≈5.34g/cm
Formulario Varilla, ≈5,34 g/cm