Learn More
Lámina delgada de tántalo, 0,0025 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398638
100 x 100 mm
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-25-7
Fórmula molecular Ta
Peso molecular (g/mol) 180.95
Número MDL MFCD00011252
Clave InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nombre IUPAC tántalo
SMILES [Ta]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tantalum Thinfoil
Nombre de nota 0.0025mm (0.0001 in.) thick, Not certified pinhole free
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 100 x 100 mm
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Peso ≈0.026g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
RUO – Research Use Only
Título del producto
Lámina delgada de tántalo, 0,0025 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >