Learn More
Lámina delgada de tántalo, 0,005 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tantalum Thinfoil |
Nombre de nota | 0.005mm (0.0002 in.) thick, Not certified pinhole free |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 100 x 100 mm |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Olor | Odorless |
Peso | ≈0.052/25x25mm |
Formulario | Papel de aluminio |