Learn More
Bromuro de tántalo(V), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331579
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
250 g
The Tantalum Bromide Cluster is used for the preparation of heavy-atom derivatives for structure determination of biological macromolecules by X-ray analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13451-11-1
Fórmula molecular Br5Ta
Peso molecular (g/mol) 580.468
Número MDL MFCD00049563
Clave InChI GCPVYIPZZUPXPB-UHFFFAOYSA-I
Sinónimo tantalum pentabromide, tantalum bromide tabr5, tantalum v bromide, tantalum 5+ pentabromide, tabr5
PubChem CID 83480
Nombre IUPAC pentabromotantalo
SMILES Br[Ta](Br)(Br)(Br)Br
Especificaciones
Punto de ebullición 348.8°C
Nombre del producto químico o material Tantalum(V) bromide
Punto de fusión 265°C
Color Amarillo
Forma física Polvo de malla -8
Cantidad 250 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.49
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Pungent
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 4.67 g/mL