Learn More
Cloruro de tántalo(V), 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7721-01-9 | Cl5Ta | 358.20 g/mol
51.36€ - 509.54€
CAS 7721-01-9
Fórmula molecular Cl5Ta
Peso molecular (g/mol) 358.20
Número MDL MFCD00011253
Clave InChI OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Nombre IUPAC tantalum(5+) pentachloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10721481
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
203910050
5 g Frasco de vidrio
51.36€
5 g
10493775
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
203910250
25 g Frasco de vidrio
166.83€
25 g
10733265
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
203911000
100 g Frasco de vidrio
509.54€
100 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
7721-01-9
358.20
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Cl5Ta
MFCD00011253
tantalum(5+) pentachloride
Especificaciones
242.0°C
221.0°C
Blanco a amarillo
99.99%
TaCl5
3260
15, 9186
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
tantalum(5+) pentachloride
358.2
base de trazas de metales
Tantalum(V) chloride
7721-01-9
Cristales o polvo de cristalina
Cl5Ta
MFCD00011253
16,312; 17,321
Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in alcohol, koh, h2so4
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
358.20
99.99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Nocivo en caso de ingestión.
Declaración de GHS P
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 231-755-6
Nombre del producto
  • Tantalum(V) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de tántalo(V), 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals