Learn More
Etóxido de tantalio(V), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378345
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
CAS: 6074-84-6 | C10H25O5Ta | 406.25 g/mol
Tantalum(V) ethoxide acts as a precursor used in the preparation of ultra thin films of tantalum oxide and other tantalum containing films, which finds application in semiconductors. It is also used to prepare tantalum oxide nanoparticles for the imaging cartilage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El etóxido de tantalio(V) actúa como precursor en la preparación de películas ultrafinas de óxido de tantalio y otras películas que contienen tantalio, que se aplican en semiconductores. También se utiliza para preparar nanopartículas de óxido de tantalio para la adquisición de imágenes de cartílagos.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Sensible a la humedad y sensible al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6074-84-6
Fórmula molecular C10H25O5Ta
Peso molecular (g/mol) 406.25
Número MDL MFCD00049785
Clave InChI HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tantalum v ethoxide, tantalum 5+ ethanolate, tantalum ethoxide, tantalum 5+ pentaethanolate, ethanol, tantalum 5+ salt, pentaethoxytantalum v, ethanol, tantalum 5+ salt 5:1, tantalum ethylate, pentaethyl tantalate, tantalum pentaethoxide
PubChem CID 160806
SMILES CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 145°C (0.1mmHg)
Nombre del producto químico o material Tantalum(V) ethoxide
Punto de fusión 18°C to 19°C
Cantidad 25 g
Fórmula lineal Ta(OCH2CH3)5
Número UN UN2924
Beilstein 3678999
Temperatura de inflamación 30°C (86°F)
Información de solubilidad Soluble in organic solvents.
Nombre IUPAC etanolato;tantalio(5+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.25
Porcentaje de pureza ≥99%
Índice de refracción 1.488
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 1.566
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tantalum(V) ethoxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethanol, tantalum(5+) salt