Learn More
Alambre de tántalo, 0,025 mm de diámetro, duro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378608
Click to view available options
Cantidad:
1 m
10 m
5 m
Forma: Aprox. 0,0082 g/m; templado: como se muestra
Microelectronics, contacts, surgical, high temperature
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-25-7
Fórmula molecular Ta
Peso molecular (g/mol) 180.95
Número MDL MFCD00011252
Clave InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nombre IUPAC tántalo
SMILES [Ta]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tantalum
Color Gris a plata
Nombre de nota Hard
Aspecto Gray to silver wire
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Cantidad 10 m
Olor Odorless
Formulario Alambre, ≈0,0082g/m, templado: como se muestra