Learn More
Alambre de tántalo, recocido, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 m
10 m
5 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
10 metros
5 metros
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tantalum |
Color | Gris a plata |
Nombre de nota | Annealed |
Aspecto | Gray to silver wire |
Densidad | 16.69g/cm3 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (Metals basis, Nb 50ppm) |
Cantidad | 1 m |
Olor | Odorless |
Formulario | Alambre, ≈0,033g/m, templado: suave |