Learn More
Alambre de tántalo, 0,127 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048273
Click to view available options
Cantidad:
1 m
5 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
5 metros
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-25-7
Fórmula molecular Ta
Peso molecular (g/mol) 180.95
Número MDL MFCD00011252
Clave InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nombre IUPAC tántalo
SMILES [Ta]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tantalum wire
Nombre de nota 0.127mm (0.005 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 1 m
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Peso ≈0.21g/m
Formulario Alambre, ≈0,21g/m