Learn More
Alambre de tántalo, 0,7 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
153.00€ - 629.00€
CAS | 7440-25-7 |
---|---|
Fórmula molecular | Ta |
Peso molecular (g/mol) | 180.95 |
Número MDL | MFCD00011252 |
Clave InChI | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod |
PubChem CID | 23956 |
ChEBI | CHEBI:33348 |
Nombre IUPAC | tántalo |
SMILES | [Ta] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11324658
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043013.G2 |
2 m |
153.00€
2 metros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11334658
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043013.G6 |
10 m |
629.00€
10 metros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-25-7 | |
180.95 | |
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N | |
23956 | |
tántalo |
Ta | |
MFCD00011252 | |
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod | |
CHEBI:33348 | |
[Ta] |
Especificaciones
Tantalum wire | |
7440-25-7 | |
Ta | |
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod | |
[Ta] | |
180.95 | |
CHEBI:33348 | |
Odorless | |
Alambre, ≈6,4g/m |
0.7mm (0.03 in.) dia. | |
(base metálica) | |
MFCD00011252 | |
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N | |
tántalo | |
23956 | |
99.9% | |
≈6.4g/m |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-135-5
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes