Learn More
Cytiva Junta TC
288.00€ - 515.00€
Especificaciones
Tipo de conexión | 25 mm |
---|---|
Material | Perfluorocaucho |
Tipo | Junta TC |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11360092
|
Cytiva
18-1169-24 |
4 mm |
288.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11370092
|
Cytiva
18-1169-25 |
6,5 mm |
515.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Especificaciones
25 mm | |
Perfluorocaucho | |
Junta TC |