Learn More
HUBER Refrigerador de inmersión TC45E
Para muchas aplicaciones, los refrigeradores de inmersión son también una alternativa ecológica a la refrigeración por agua de red. Los refrigeradores de inmersión TC son adecuados para uso sin supervisión, para tareas de refrigeración que requieren refrigeración continua o como variante con control de temperatura y una sonda Pt100.
Marca: HUBER 3003.0002.99
Descripción
Refrigerador de inmersión TC45E con refrigerante natural- Intervalo de temperatura: De -45 °C a 100 °C
- Capacidad de refrigeración (0 °C): 0,24kW
- Capacidad de refrigeración (-40 °C): 0,05kW
- Fuente de alimentación: De 208 a 240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
Especificaciones
De -45 °C a +100 °C | |
TC45E | |
208/240 V |