Learn More
HUBER Refrigerador de inmersión TC50-F
Para muchas aplicaciones, los refrigeradores de inmersión son también una alternativa ecológica a la refrigeración por agua de red. Los refrigeradores de inmersión TC son adecuados para uso sin supervisión, para tareas de refrigeración que requieren refrigeración continua o como variante con control de temperatura y una sonda Pt100.
Marca: HUBER 3004.0020.00
Descripción
- Refrigerador de inmersión TC50-F con bobina de evaporador flexible y refrigerante natural
- Enfriamiento rápido de líquidos
- Perfecto para contrarrefrigeración o como sustitución de hielo seco
- Visor LED de temperatura
- Funcionamiento sencillo con solo tres teclas
- Diseño compacto que ahorra espacio
- Carcasa robusta con asas de transporte
- Sonda de inmersión de acero inoxidable de alta calidad
- Intervalo de temperatura: De -50 °C a 50 °C
- Capacidad de refrigeración (0 °C): 0,3kW
Especificaciones
De -50 °C a +50 °C | |
TC50-F | |
208/240 V |