Learn More
TEA, solución de tampón de 0,2 M, pH 8,5, Thermo Scientific™
CAS | 102-71-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H15NO3 |
Peso molecular (g/mol) | 149.19 |
Número MDL | MFCD00002855 |
Clave InChI | GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | Triethanolamine buffer solution |
PubChem CID | 7618 |
ChEBI | CHEBI:28621 |
Nombre IUPAC | 2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanol |
SMILES | C(CO)N(CCO)CCO |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
102-71-6 | |
149.19 | |
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N | |
7618 | |
2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanol |
C6H15NO3 | |
MFCD00002855 | |
Triethanolamine buffer solution | |
CHEBI:28621 | |
C(CO)N(CCO)CCO |
Especificaciones
TEA buffer soln. | |
Solución de tampón de 0,2 m | |
Líquida | |
Odorless | |
Triethanolamine buffer solution | |
C(CO)N(CCO)CCO | |
149.19 | |
CHEBI:28621 |
102-71-6 | |
8.5 | |
C6H15NO3 | |
MFCD00002855 | |
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N | |
2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanol | |
7618 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes