Learn More
Techne™ Inserto de termobloque de aluminio Dri-Block™
Click to view available options
20 x 12 mm, 48 mm de profundidad, cónico
Descripción
- La gama versátil de termobloques intercambiables funciona con muchos tamaños tubos y placas de muestras
- Las calentadores se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | Pocillos cónicos |
Material | Aluminio anodizado |
No. of Places | 20 |
Tipo | Inserto Dri-Block™ |
Fondo del pocillo (imperial) | 1,89 in |
Fondo del pocillo (métrico) | 48 mm |
Diámetro del pocillo (imperial) | 0,47 in |
Diámetro del pocillo (métrico) | 12 mm |
Título del producto
Techne™ Inserto de termobloque de aluminio Dri-Block™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido