Learn More
Techne™ Kit de detección de ADN PrimePRO QPCR, herpesvirus humano 7 (sin mezcla maestra)
Marca: Techne™ TKIT10060
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Kits envasado en una cómoda bolsa de papel de aluminio
- Liofilizado
- No se requiere envío de hielo seco
- Menos costes de envío
- Protocolo sencillo, idéntico para cada kit
- 150 reacciones por kit
- Bajo coste por análisis
- La qPCR puede ser más rápida en días, más precisa y más cuantificable que los métodos microbiológicos tradicionales
- Adecuado para cualquier instrumento qPCR con detección FAM/VIC
Especificaciones
qPCR | |
Kit de detección de ADN para qPCR | |
150 reacciones |
cualquier instrumento qPCR con detección FAM/VIC | |
150 | |
Biología molecular, investigación clínica, análisis de agua, parasitología |