Learn More
Solución tampón estándar de pH 2, WTW™
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 LT
Descripción
- Tampón de pH de WTW preciso y trazable al PTB/NIST en un tamaño a granel de 1 litro con tampón estándar de recipiente dosificador incorporado
- Vida útil de hasta 3 años (sin abrir)
- Uso económico
- Manipulación más sencilla mediante un dispositivo de dosificación
- Este tampón especial de pH 2 está disponible en 1 l a granel
- Todas las soluciones tampón técnicas modernas son trazables por la PTB (Agencia Técnica Física del Gobierno) o NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, EE. UU.)
- Su precisión es de ± 0,03 de pH
Especificaciones
Especificaciones
pH | 2 |
Forma física | Líquida |
Cantidad | 1 l |
Envase | Frasco |
Trazabilidad según el NIST | Sí |