Learn More
Texwipe™ Funda de fregona TechniCloth™
Fabricadas a partir de una mezcla hidroentrelazada, no tejida de 55 % celulosa y 45 % poliéster
Marca:  Texwipe™ TX627C
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15732416
  • 177.00€ / paquete de 150
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Descripción
  • La mezcla de tejidos combina las propiedades altamente absorbentes de una fibra natural con la limpieza y la fuerza de una toallita sintética
  • Gracias a los bajos recuentos de partículas, bajos niveles de extracción y compatibilidad con disolventes, TechniCloth™ es ideal para la limpieza general y el control de derrames en entornos controlados
  • Ideales para aplicaciones en la que son fundamentales factores como la alta absorbencia y un bajo nivel de extraíbles
  • Excelentes para la limpieza de derrames acuosos
  • Excelente resistencia a la humedad y a la sequedad gracias al poliéster
  • Alta absorbencia debido a la celulosa
  • Compatibilidad con la mayor parte de los disolventes
  • No contiene aglutinantes químicos
  • Bajos niveles de extraíbles
Especificaciones
Especificaciones
Poliéster Celulosa
37,5 x 67,5 cm
150 fundas de mopa/bolsa